Print…
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethene, 1234zeZ, (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethylene
PC6242-25G PC6242-5G
APOSPC6242-25GEA 1020 EUR
APOSPC6242-25G APOSPC6242-5G
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Fórmula: C₃H₂F₄
Ponto de ebulição: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071081
Número CAS: 29118-25-0
UN: 3161
ADR: 2.1,