Print…
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 6-Fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-6-fluoro-3-oxobenzo[b]furan
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 174 EUR
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fórmula: C₈H₅FO₂
Peso Molecular: 152.123 g/mol
Ponto de Fusão: 79…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743984
Número CAS: 351528-80-8