Print…
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-4-fluorobenzo[b]furan-3-one, 4-Fluoro-2,3-dihydro-3-oxo-1-benzofuran, 4-Fluorocoumaran-3-one
PC6226-1G PC6226-250MG PC6226-5G
APOSPC6226-1GEA 556 EUR
APOSPC6226-1G APOSPC6226-250MG APOSPC6226-5G
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fórmula: C₈H₅FO₂
Peso Molecular: 152.123 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12026471
Número CAS: 911826-36-3