Print…
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6223G-1G PC6223G-25G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 0 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-25G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077582
Número CAS: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III