Print…
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 415 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO₂S
Peso Molecular: 249.21 g/mol
Ponto de Fusão: 171…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12196930
Número CAS: 904311-38-2