Print…
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC6195-1G PC6195-250MG PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA 192 EUR
APOSPC6195-1G APOSPC6195-250MG APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547944
Número CAS: 86988-49-0