Print…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 115 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₆ClF₃N₂
Peso Molecular: 234.606 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027451
Número CAS: 1211010-30-8