Print…
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA 198 EUR
APOSPC6178-1G APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₅F₅N₂
Peso Molecular: 236.141 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779575
Número CAS: 383-08-4