Print…
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 52.2 EUR
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 141…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12807191
Número CAS: 252561-92-5