Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 0 EUR
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 190…191 °C
Densidade: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427212
Número CAS: 51903-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III