Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 132 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO₂S
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922838
Número CAS: 185946-05-8