Print…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole, 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
PC6031-10G PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA 237 EUR
APOSPC6031-10G APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115914
Número CAS: 706786-41-6