Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 132 EUR
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026483
Número CAS: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III