Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC6024-1G PC6024-5G PC6024-25G
APOSPC6024-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6024-1G APOSPC6024-5G APOSPC6024-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059129
Número CAS: 957207-09-9