Print…
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204341
Número CAS: 137521-81-4