Print…
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine
PC5989-1G PC5989-250MG
APOSPC5989-1GEA 185 EUR
APOSPC5989-1G APOSPC5989-250MG
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine
Contains up to 15% 2-Amino-5-chloro-4,6-difluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₂ClF₂N₃
Peso Molecular: 165.529 g/mol
Ponto de Fusão: 158…164 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13563124
Número CAS: 27078-72-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III