Print…
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1S)-N-{1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl}methylamine
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 654 EUR
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779102
Número CAS: 1212332-00-7