Print…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 638 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₆F₂O
Peso Molecular: 168.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094335
Número CAS: 519059-04-2