Print…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 132 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₆F₂O
Peso Molecular: 168.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094334
Número CAS: 519059-03-1