Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 50.9 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₅F₃
Peso Molecular: 170.131 g/mol
Ponto de ebulição: 146 °C
Densidade: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00467355
Número CAS: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3 III