Print…
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094326
Número CAS: 252004-38-9