Print…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 39.3 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Peso Molecular: 214.034 g/mol
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094323
Número CAS: 222978-03-2
UN: 3261
ADR: 8 III