Print…
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 58 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094317
Número CAS: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1,II