Print…
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 46.4 EUR
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094314
Número CAS: 518070-20-7