Print…
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-1H,1H,2H,3H,3H-nonafluoroheptan-1-ol
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 301 EUR
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Fórmula: C₇H₆F₉IO
Peso Molecular: 404.012 g/mol
Ponto de ebulição: 56…58 °C (1 mm Hg)
Densidade: 1.972 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236068
Número CAS: 80233-96-1