Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 540 EUR
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso Molecular: 242.555 g/mol
Ponto de ebulição: 191 °C
Densidade: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115888
Número CAS: 886497-89-8
UN: 3265
ADR: 8 II