Print…
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 149 EUR
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Fórmula: C₉H₇F₅O
Ponto de ebulição: 67…68 °C (5 mm Hg)
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086181
Número CAS: 1988-60-9