Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 0 EUR
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Fórmula: C₈H₄ClF₆N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763619
Número CAS: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III