Print…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-(carboxymethyl)benzotrifluoride
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 774 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 283.042 g/mol
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026462
Número CAS: 1159512-50-1