Print…
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 56.7 EUR
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.013 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11520696
Número CAS: 105827-74-5