Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 0 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115891
Número CAS: 886497-94-5