Print…
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5802-1G PC5802-5G PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA 0 EUR
APOSPC5802-1G APOSPC5802-5G APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Fórmula: C₁₁F₂₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763607
Número CAS: 25080-19-7