Print…
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA 607 EUR
APOSPC5798-1G APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₆F₅NOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12026459
Número CAS: 1159512-48-7