Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 0 EUR
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026457
Número CAS: 1159512-46-5