Print…
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fórmula: C₁₀H₇F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032277
Número CAS: 1171926-60-5