Print…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₄F₃NS
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31567871
Número CAS: 2115333-67-8