Print…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 116 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fórmula: C₁₀H₆F₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31567874
Número CAS: 2377846-68-7