Print…
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 136 EUR
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fórmula: C₁₀H₆BrF₃S
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28399005
Número CAS: 1858256-40-2
UN: 3261
ADR: 8,III