Print…
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 136 EUR
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₄F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31567859
Número CAS: 2121705-26-6