Print…
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57787-1G PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA 0 EUR
APOSPC57787-1G APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fórmula: C₁₀H₆F₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31567862
Número CAS: 1609382-60-6