Print…
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 136 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₄F₃NS
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31567883
Número CAS: 2115921-53-2