Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57777-1G PC57777-250MG PC57777-5G
APOSPC57777-1GEA 410 EUR
APOSPC57777-1G APOSPC57777-250MG APOSPC57777-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₂BrF₃O
Peso Molecular: 238.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756767
Número CAS: 914935-69-6