Print…
8-Chloro-1-fluorophenazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 91.5 EUR
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Fórmula: C₁₂H₆ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32070711
Número CAS: 2407339-50-6