Print…
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-fluorophenazine
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 89.9 EUR
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Fórmula: C₁₂H₆BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32070710
Número CAS: 2379918-33-7