Print…
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57724-1G PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA 0 EUR
APOSPC57724-1G APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32070682
Número CAS: 2167386-60-7