Print…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC57721-1G PC57721-250MG
APOSPC57721-1GEA 0 EUR
APOSPC57721-1G APOSPC57721-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32070680
Número CAS: 1784852-57-8