Print…
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5767-1G PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA 126 EUR
APOSPC5767-1G APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Fórmula: C₁₁H₇F₅O₃
Ponto de ebulição: 103…104 °C (4 mm Hg)
Densidade: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192163
Número CAS: 3516-87-8
UN: 3272
ADR: 3,III