Print…
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5764-1G PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA 82.8 EUR
APOSPC5764-1G APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Fórmula: C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S
Peso Molecular: 520.607 g/mol
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683569
Número CAS: 111281-12-0