Print…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 134 EUR
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.119 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07787570
Número CAS: 79427-88-6