Print…
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5713-25G PC5713-5G
APOSPC5713-25GEA 1500 EUR
APOSPC5713-25G APOSPC5713-5G
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Fórmula: C₅H₇F₃O₃
Ponto de ebulição: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664163
Número CAS: 94726-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III